Learn More
JULABO™ Cryo-Compact Circulator, CF Series
For internal and external temperature applications. Offers compact refrigerated/heating circulators. Small overall dimensions allow units to be placed on a very small surface or within a complex installation. All models offer a heating capacity of 2 kW and classification 3 according to DIN12876-1.
Marca:  JULABO™ 9400340
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10021223
  • 6220.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
  • Pequeñas dimensiones generales para el mínimo espacio requerido
  • Teclado resistente a las salpicaduras
  • Pantalla LED de temperatura grande y brillante
  • Control de temperatura por PID preciso
  • Interfaz RS232 para conexión a PC
  • Valor de corte de alta temperatura ajustable
  • Clasificación 3 según DIN12876-1
  • Conexiones de bomba para aplicaciones de temperatura externa
  • Abertura de baño para controlar la temperatura de pequeños objetos en el baño
  • Drenaje frontal
Especificaciones
Especificaciones
De 5 a 40 °C
0,47 kW a 20 °C
De − 40C a 150 °C
2 kW
CF40
± 0,03 °C
46 × 28 × 46 cm
30,48 mm
190,5 mm
190,5 mm
41 kg
16 A
5,5 L
15 L/min, 0,35 bar
LED
2 racores cada uno para tubo de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 hembra)
0,1 °C
3 × 19 × 19 cm
459,74 mm
279,4 mm
279,4 mm
40,82 kg
115 V
60 Hz