missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ CRTH-2/GPR44 Antibody (KHK patent anti-CRTH2) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Especificaciones
| Antígeno | CRTH-2/GPR44 |
|---|---|
| Clon | KHK patent anti-CRTH2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30047011
|
Novus Biologicals™
NBP3-28373-1mg |
1 mg |
920.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30045457
|
Novus Biologicals™
NBP3-28373-100ug |
100 μg |
338.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30046526
|
Novus Biologicals™
NBP3-28373-50ug |
50 μg |
213.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CRTH-2/GPR44 Monoclonal antibody specifically detects CRTH-2/GPR44 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssayEspecificaciones
| CRTH-2/GPR44 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| GPCR, Innate Immunity | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD294, CD294 antigen, Chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells, CRTH2chemoattractant receptor homologous molecule expressed on T helper type 2 cells, DL1R, DP2, G protein-coupled receptor 44, putative G-protein coupled receptor 44 | |
| GPR44/ PTGDR2/ CD294 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| KHK patent anti-CRTH2 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Q9Y5Y4 | |
| 11251 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto