missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CRTH-2/GPR44 Antibody (KHK patent anti-CRTH2) - Humanized, Novus Biologicals™

Código de producto. 30047011 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30047011 1 mg 1 miligramo
30045457 100 μg 100 microgramos
30046526 50 μg 50 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30047011

Marca: Novus Biologicals™ NBP3283731mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CRTH-2/GPR44 Monoclonal antibody specifically detects CRTH-2/GPR44 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRTH-2/GPR44
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon KHK patent anti-CRTH2
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen Q9Y5Y4
Alias de gen CD294, CD294 antigen, Chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells, CRTH2chemoattractant receptor homologous molecule expressed on T helper type 2 cells, DL1R, DP2, G protein-coupled receptor 44, putative G-protein coupled receptor 44
Especie del huésped Human
Inmunógeno GPR44/ PTGDR2/ CD294
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11251
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.