Learn More
Cloruro de crotilo, 70 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 154801000
Detalles adicionales : CAS : 591-97-9 Peso : 0.14200kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Crotyl chloride | |
591-97-9,563-52-0,1190-22-3 | |
Incolora | |
80.0°C to 85.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
1.4300 to 1.4360 | |
MFCD00000987 | |
01, II, 176 | |
15, 2130 | |
Solubility in water:+/- 14g/L (20°C) | |
0.46 mPa.s (20°C) | |
70% | |
Líquido |
tech., 70% | |
-65.0°C | |
0.9200g/mL | |
−15°C | |
65% min. (GC) | |
C4H7Cl | |
CH3CH=CHCH2Cl | |
100 mL | |
0.92 | |
1-Chloro-2-butene | |
90.55 | |
90.55 | |
Técnico |
Seguridad y manipulación
- Crotyl chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.