Learn More
Fisherbrand™ CRF-1 Controlled Rate Freezer
This liquid nitrogen-free and cryogen-free controlled rate freezer is ideal for research into the cryopreservation of a wide range of materials, including embryos, stem cells, mammalian cells, spermatozoa, antibodies, tissue sections and rodent organs.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 9.80000kg
Descripción
A diferencia de los equipos de refrigeración de velocidad controlada basados en nitrógeno líquido convencionales, el CRF-1 no presenta ningún riesgo de contaminación y puede utilizarse en salas limpias e instalaciones de barrera. El CRF1 se adapta perfectamente y en silencio a una mesa de trabajo, y su rendimiento en términos de viabilidad celular después de la congelación es comparable o mejor que los congeladores de nitrógeno líquido estándar. Dado que el alcohol no se utiliza, tampoco existe un riesgo potencial de incendio. El CRF-1 se enfriará a -100 C con varillas.
La velocidad de enfriamiento del CRF-1 se controla con precisión, lo que garantiza la exactitud y reproducibilidad en todo el perfil de congelación, especialmente para la fase de nucleación o siembra importante. Esto garantiza una recuperación óptima de las células al descongelar. El funcionamiento es sencillo y se puede llevar a cabo con o sin un PC; los datos se pueden registrar mediante el software del PC y los perfiles de refrigeración se muestran directamente. Hay disponibles diferentes perfiles de refrigeración en un menú desplegable y se pueden escribir perfiles personalizados.
El CRF-1 es muy versátil y se puede utilizar para la investigación de crioconservación de una amplia gama de muestras en crioviales, varillas, bolsas, microplacas y placas de bloque Matrix de 96 pocillos en las siguientes áreas:
- Investigación de embriones transgénicos
- Investigación con células madre
- Muestras clínicas y de investigación, p. ej., linfocitos y líneas de células tisulares en crioviales convencionales
- Varias células de mamíferos, como cardiomiocitos, tejido adiposo, hígado y músculo
- Células madre derivadas de la sangre del cordón umbilical
- Células adherentes y células madre en microplacas
- Suspensiones celulares en matrices numeradas/con código de barras
- Integración robótica: el CRF-1 también se ha integrado con éxito en sistemas robóticos
- Adecuados para aplicaciones en IVF veterinario
Beneficios y características clave:
- Control preciso y reproducible de las velocidades de enfriamiento y las temperaturas de las muestras
- Fácil de usar y las muestras pueden estar nucleadas/sembradas in situ
- Perfiles de refrigeración lineales y no lineales
- Costes de funcionamiento bajos: estimados en el 1 % de la tasa de congelación controlada por nitrógeno líquido
- La temperatura permanece a -100 °C al final del ciclo para aplicaciones de varillas hasta que se apaga el congelador
- Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS): ciclo completo en funcionamiento si falla la alimentación (suministrada como accesorio opcional)
- Marcado CE (uso en laboratorio)
- Mantenimiento y calibración disponibles
Especificaciones:
- Varias placas fijas disponibles (varillas estándar, varillas de alta seguridad, crioviales, bolsas de criocitos y microplacas)
- El congelador puede funcionar como una unidad preprogramada independiente o conectarse a un PC de control (ordenador con puerto serie y software de control y Windows)
- Software que permite la configuración de perfiles existentes, la creación de nuevos perfiles de clientes, el registro de datos y la creación de informes (todos los datos se registran en un formulario cifrado y legible por Excel)
- Perfiles de refrigeración estándar preestablecidos disponibles
- Alimentación eléctrica de reserva: UPS de 750 VA con capacidad para congelador durante un ciclo de 3 horas en caso de fallo eléctrico
- Sin trampas de suciedad; se pueden limpiar con toallitas estándar
Especificaciones
Cryogenic Freezer | |
Aluminum | |
Benchtop | |
3 Years | |
264 x 367 x 445 mm | |
2.5 A | |
100/240 V (Mains Supply), 24 V DC (Unit Supply) | |
150 W | |
21.6 lb. | |
55 x 1.8 mL Cryovials (0.5 mL Max. Fill) |
-80°C minimum | |
RoHS, CE, UKCA, RoHs, CE, UKCA | |
Gray | |
Automatic | |
CRF-1 User Software | |
EU, UK, US | |
50/60 Hz | |
CFC-free | |
9.8 kg |