Learn More
Abnova™ CREB1 Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FS0059.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053505
  • 2430.00€ / 200 microlitros
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Hibridación in situ fluorescente (célula)
CREB,MGC9284
1385
200 μl
Tube
proteína de unión al elemento de respuesta de cAMP 1
CREB1
ADN/ARN
Líquido