Learn More
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate, 99%, ACROS Organics™
31.30€ - 200.70€
CAS 71519-72-7
Fórmula molecular C4H8N3Na2O54H2O
Molecular Weight (g/mol) 327.14
Número MDL MFCD00150192
InChI Key HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo creatine phosphate sodium salt
PubChem CID 91884830
IUPAC Name disodium tetrahydrate ({amino[(carboxymethyl)(methyl)amino]methylidene}amino)phosphonate
SMILES O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10579263 SDS Ver documentos Acros Organics
337340010
1g Glass bottle 31.30€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
10616794 SDS Ver documentos Acros Organics
337340020
2g Glass bottle 56.70€
2 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
10216011 SDS Ver documentos Acros Organics
337340100
10g Glass bottle 200.70€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 7
Añadir a la cesta
Especificaciones
71519-72-7
327.14
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
91884830
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
C4H8N3Na2O54H2O
MFCD00150192
creatine phosphate sodium salt
disodium tetrahydrate ({amino[(carboxymethyl)(methyl)amino]methylidene}amino)phosphonate
Especificaciones
(20% aq. soln.) clear, colorless
Authentic
21 to 25% (K.F.)
1g
99%
Na2O3PNHC(NH)N(CH3)CH2COOH·4H2O
creatine phosphate sodium salt
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
disodium tetrahydrate ({amino[(carboxymethyl)(methyl)amino]methylidene}amino)phosphonate
91884830
Powder
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Glass bottle
White
71519-72-7
C4H8N3Na2O54H2O
MFCD00150192
(10% in water) Clear colorless solution
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
327.14
327.14
99%