Learn More
Abeba™ Zapatos Crawler ALU 4510
La puntera de aluminio proporciona una protección ligera de los dedos del pie. Tratamiento Sanitized™.
Marca: Abeba™ 4510/42
Detalles adicionales : Peso : 1.24000kg
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Microfibra con incrustaciones textiles transpirables.
- Blanco/gris
- Puntera de aluminio
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3577)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
- Material reflectante
- Modelo descatalogado
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Microfibra | |
Slip-resistant | |
4510 |
Blanco, Gris | |
42 | |
Thermoplastic Polyurethane | |
Aluminum |