Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Sanitary Connector, PE Sleeve, Single-Cycle
Designed for media manufacturing, cell harvesting, bio-reactor feeding, pilot plant facilities, pharmaceutical production and any application using flexible bio-bag
Marca:  Cole-Parmer™ 31604-10
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15437373
  • 384.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Funda desechable de un ciclo.
  • Ahorre tiempo y dinero en la limpieza.
  • Elimina los tramos muertos donde pueden crecer las bacterias.
  • Se conecta a la mayoría de las conexiones de bolsas biodegradables.
  • Las conexiones steam-through transformarán su proceso de vaporización in situ (SIP) haciendo que las conexiones sean más limpias, más rápidas y más fáciles.
  • El innovador diseño del producto permite un proceso de esterilización y transferencia de medios en un solo paso, al tiempo que elimina los puntos muertos, reduce el número de conexiones y elimina la necesidad de una campana de flujo laminar.
  • Las terminaciones de los accesorios se configuran según los estándares de la industria para los bioreactores y los tamaños populares de tubos flexibles, lo que acelera la adaptación a los sistemas y procesos existentes.
  • El manguito de rasgado protege el accesorio de su accionamiento antes de que se complete la esterilización.
  • El cuerpo de polisulfona y los materiales de la membrana de silicona cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las pruebas fisicoquímicas.
Especificaciones
Especificaciones
SIP 1,27 cm (1/2 pulg.) DI x 1,91 cm (3/4 pulg.) x 1,91 cm (3/4 pulg.) conector sanitario, manguito de PE, ciclo único
Polisulfona
3/4 pulg
Gamma o vapor in situ (SIP)
Sanitario × púa
3/4 pulg
3/4 pulg