Learn More
Cole-Parmer™ Junta montada en panel CPC™ para conectores antiderrames en miniatura
Con el acoplamiento de desconexión rápida antiderrames en miniatura, la protección de la línea de fluido nunca ha sido tan fácil
Marca: Cole-Parmer™ 31604-61
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Menos de 0,025 ml de derrame.
- Diseño de válvula único para una inclusión de aire ultrabaja en línea.
- Protección antiderrames y procesamiento de fluidos de alto flujo con un tamaño reducido.
- Alternativa económica para soluciones antiderrames.
- Este acoplamiento cuenta con un innovador diseño de conexión por torsión con un mecanismo de bloqueo integrado para un acoplamiento seguro y un ajuste sin preocupaciones.
- Ambas mitades del acoplamiento incluyen válvulas de cierre para garantizar un derrame mínimo cuando se desconecta.
- Las mismas válvulas de cierre garantizan una inclusión de aire de menos de 0,009 ml para minimizar los contaminantes en la línea de proceso.
- Este acoplamiento delgado y compacto reduce el valioso espacio necesario para la conexión y minimiza los componentes del proceso.
Especificaciones
Junta montada en panel para conectores antiderrames en miniatura, Buna-n | |
10/paq. | |
Desconexión rápida | |
Buna N |