Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Non-Spill Quick-Disconnect Insert with Hose Barb
Virtually eliminate any loss of product with this leak-free design
Marca:  Cole-Parmer™ 31603-32
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447343
  • 31.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Menos de 0,10 ml de derrame.
  • Manejo con una mano.
  • Los acoplamientos están hechos de polipropileno con una junta tórica de EPDM para una excelente resistencia química.
  • Para una conexión completa, solicite un cuerpo y un inserto.
  • Todos los cuerpos se corresponden con insertos para crear una conexión que funcionará para varias aplicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
Desconexión rápida antigoteo × inserto de acoplamiento de púa
Polipropileno
0 °C
3/8 pulg
Óxido de etileno y gamma
160 °F
Desconexión rápida × púa
32 °F
3/8 pulg
Conector de desconexión rápida de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
120 psi
de 71 °C