Learn More
Helios Italquartz Covers with Long Handle, Translucent
Covers with long handle constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marca: Helios Italquartz 64F00604
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Translúcido
- Incluye asa larga
- Químicamente inertes
- Excelente aislamiento eléctrico
- Excelente robustez y durabilidad.
- Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Translúcido | |
Cuarzo | |
Cubiertas con asa larga | |
Crisol CR 10 |