Learn More
Euro Protection™ Zapatillas Coverguard™ Helvite Basses S1-P
102.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado CE, EN ISO EN20345:2011 CLASE S1-P SRA HRO |
---|---|
Color | Negro, Naranja |
Material para los pies | Caucho |
Material de revestimiento | Malla |
Material | Textiles |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12008366
|
Euro Protection™
9HEVL44 |
44 |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12088356
|
Euro Protection™
9HEVL42 |
42 |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Certificado CE, EN ISO EN20345:2011 CLASE S1-P SRA HRO | |
Caucho | |
Textiles | |
Caucho |
Negro, Naranja | |
Malla | |
Resistente a perforaciones, antiestático, antimagnético | |
Zapatillas |