Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de cuenta atrás
Utilice este temporizador de cuenta atrás para una gran variedad de aplicaciones de temporización. Los temporizadores de cuenta atrás Fisherbrand™ se suministran con un certificado Traceable que garantiza la precisión.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Temporizador con teclado numérico completo
- 76 x 63 x 25 mm
- 10 horas
Especificaciones
Temporizador de cuenta atrás | |
Alarma sonora | |
76 x 63 x 25 mm | |
25mm |
10 h | |
Digital | |
63 mm | |
1 unidad |