Learn More
Corning™ Filtros para tubos de centrífuga Costar™ Spin-X™
Consta de una unidad de filtro con membrana dentro de un tubo para centrífuga de polipropileno. Los filtros para tubos de centrífuga Corning™ Costar™ Spin-X™ filtran de forma efectiva pequeños volúmenes de muestra mediante centrifugación para eliminación de bacterias o partículas, preparación de muestras para HPLC, eliminación de células de medios de cultivo y purificación de ADN en geles de agarosa y de poliacrilamida.
Marca: Corning™ 8161
126.37 EUR hasta el 2023-06-30
Use el código promocional "19119" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
- Los filtros para tubos de centrífuga Spin-X constan de una unidad de filtración con membrana dentro de un tubo para microcentrífuga.
- Usos: Eliminación de bacterias, células y partículas de líquidos; preparación de muestras para HPLC; eliminación de ADN de geles de agarosa o acrilamida. La RCF máxima es de 16,000 x g.
Especificaciones
Acetato de celulosa | |
No estéril | |
0,5 mL |
0,22 μm | |
Spin-X |