Learn More
Corning™ Matraces triangulares de cultivo celular Costar™
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para una visibilidad óptima. Los matraces triangulares de cultivo de células Corning™ ofrecen una excelente accesibilidad a la superficie celular.
Marca: Corning™ 3055
Detalles adicionales : Peso : 0.06805kg
Descripción
Frasco de cultivo tratado TC o ULA• Certificado apirógeno
• Calidad y fabricación
• Test de estanquidad sobre todos los frascos
• Esterilización por irradiación gama
• Forma de los frascos triangular o triangular modificado: acceso facilitado a los ángulos para pipetas y raspadores, base muy estable rectangular o tradicional: menos voluminoso a superficie de cultivo igual
• Tipo de cuello
• Tipo de tapón resina fenólica (negro): plano
• Ventilado: polietileno PE con membrana filtrante 0,2μm hidrófoba para el intercambio gaseoso permanente sin riesgo de contaminación
• Frasco de cultivo tratado TC
• Tratamiento de superficie
• TC: tratamiento de superficie estándar que vuelve el poliestireno hidrófilo y cargado negativamente
• Frasco tratado TC
Especificaciones
Negro | |
PS (poliestireno) | |
Angular | |
Tissue Culture Treated | |
Estériles |
HDPE | |
Para una fijación y un crecimiento celular óptimos | |
Triangular | |
Sí |