Learn More
Corning™ Bloque de almacenamiento de polipropileno Costar™ de 384 pocillos
Paredes laterales rígidas para un rendimiento óptimo en la manipulación automatizada
Marca: Corning™ 3965
Detalles adicionales : Peso : 13.74384kg
Descripción
Las microplacas de polipropileno Corning ofrecen formatos de pocillos tanto de volumen pequeño como de volumen grande (bloques) para cumplir sus requisitos de ensayo y almacenamiento.
Especificaciones
ANSI | |
Sin tapa | |
Transparente | |
384 | |
Sin tratar | |
Para aplicaciones de alto rendimiento que requieren volumen añadido | |
5/Paq. | |
Transparente |
Estándar | |
16 x 24 | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Redondo | |
100/caja | |
100/caja |