Learn More
Corning™ Bloque de almacenamiento de polipropileno Costar™ de 384 pocillos
Paredes laterales rígidas para un rendimiento óptimo en la manipulación automatizada
333.32€ - 1048.39€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI |
---|---|
Formato | Estándar |
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10554581
|
Corning™
3964 |
Estéril |
333.32€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10266141
|
Corning™
3965 |
No estéril |
1048.39€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Pozos poco profundos para la entrada de puntas de pipeta
- Pocillos redondeados para una manipulación de líquidos precisa y una absorción de líquidos reducida
- Tamaño ANSI™ estándar
Especificaciones
ANSI | |
Sin tapa | |
Transparente | |
384 | |
Redondo | |
5/Paq. |
Estándar | |
16 x 24 | |
Polipropileno | |
Sin tratar | |
Para aplicaciones de alto rendimiento que requieren volumen añadido | |
Transparente |