Learn More
Corning™ Factor de crecimiento transformante-b (TGF-b) Corning™, natural humano, 5 μg
Marca:  Corning™ 356039
Detalles adicionales : Peso : 0.00800kg Transport : UN number : 1648 Chem class : 3 Pack group : II
Código de producto. 10122471
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
El factor de crecimiento transformante beta (TGF-beta) Corning, natural humano, es una proteína multifuncional que desempeña un papel central en la regulación del crecimiento celular y la diferenciación con efectos estimulantes o inhibitorios.
  • Formulación: congelada en un 36 % acetonitrilo-0,1 % ácido trifluoroacético (precaución - TGF-beta se absorbe en superficies de vidrio y plástico)
  • Procede de plaquetas humanas. NOTA: Material de origen probado para el antígeno de la hepatitis B y el anticuerpo del VIH-1
  • Peso molecular: 25 kD
  • Pureza superior al 95 % por SDS-PAGE
  • Probado para determinar la capacidad de inhibir la síntesis de ADN de células pulmonares de visión Mv 1 Lu (ATCC CCL-64)
  • Probado con resultados negativos para bacterias, hongos y micoplasma
  • Concentración recomendada de 10 a 50 pg/ml de medio según el tipo de célula y aplicación
  • Estable durante al menos tres meses a – 70 °C. (si se diluye de acuerdo con las instrucciones)
Especificaciones
Especificaciones
Congelado
36 % de acetonitrilo-0,1 % de ácido trifluoroacético
> 95 % por SDS-PAGE