Learn More
Corning™ Reusable Low Density Plastic Narrow Mouth Wash Bottles with PP Screw Cap
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1 l
Altura (métrico):
13,5 cm
14,6 cm
16,6 cm
18 cm
22,1 cm
22,6 cm
Descripción
Estos frascos están fabricados con polietileno de baja densidad y están disponibles con boca estrecha o ancha. El tapón y el tubo de dispensación están fabricados con PP para optimizar el flujo de retorno de la solución. El diseño permite una mínima turbulencia del líquido en el frasco.
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 9,1 cm |
Altura (métrico) | 22,6 cm |
Capacidad (métrico) | 1 l |
Material | LDPE |
N.º por caja | 12/caja |
N.° por paquete | 1/paq. |
Esterilidad | No estéril |
Forma | Cilíndrico |