Learn More
Corning™ Erlenmeyer de policarbonato de 5 l
Fabricado con policarbonato de USP clase VI no citotóxico que proporciona claridad óptica y resistencia mecánica. El matraz Erlenmeyer de policarbonato de 5 l Corning™ está listo para usar en una ampliación eficiente de los cultivos en suspensión con eficiencia espacial.
Marca: Corning™ 431684
Detalles adicionales : Peso : 2.45250kg
Descripción
El matraz Erlenmeyer de 5 l Corning™ está diseñado para ayudar a ampliar el cultivo en suspensión teniendo en mente un uso eficiente del espacio. Los matraces están listos para su uso y son ideales para aplicaciones de cultivo de agitadores y almacenamiento.
- Disponibles con fondo plano o con deflector
- Graduaciones moldeadas para mayor exactitud
- Máximo nivel de garantía de esterilidad de 10-6
- Apirógenos y sin ARNasa/ADNasa
- Los matraces Erlenmeyer son esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 20 minutos. La esterilización en autoclave repetida debilita el matraz, por lo que no se recomienda. El tapón de ventilación no se puede esterilizar en autoclave.
Especificaciones
Naranja | |
Estilo superior: de rosca | |
Policarbonato | |
Sí | |
Deflector |
Polipropileno | |
5 L | |
Autoclavable | |
Estéril | |
Ventilado |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.