Learn More
Corning™ Agitador de placa °calefactora, 550 C, vitrocerámica
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10756065 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. tipo de tapón unitSize
10756065 UE 1 PCS
1 options
Código de producto. 10756065 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6796420D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rango de agitación: 60 a 1150 rpm, Forma: Rectángulo, Tamaño: 5 x 7 in, Tipo de enchufe: Estilo UE/Reino Unido
Corning Las placas calefactoras digitales, agitadores y placas agitadoras están fabricadas con la misma durabilidad y calidad Corning ha estado poniendo en Pyroceram™ Productos de primera calidad desde 1964. Todos los modelos incluyen un Pyroceram parte superior y una garantía de dos años.
  • La placa calefactora con doble pantalla muestra tanto la temperatura como la velocidad de agitación en pantallas digitales separadas para garantizar la precisión. Precisión dentro de ± °2 C y velocidades de agitación a ±5% de la configuración de velocidad que elija
  • La pantalla digital indica cuando se alcanzan la temperatura y las velocidades de agitación establecidas
  • Indicadores de seguridad – El botón de encendido y los indicadores de superficie caliente advierten si la unidad está enchufada o está demasiado caliente para tocarla.
  • El panel delantero en ángulo y los mandos de gran tamaño minimizan los daños causados por derrames
  • Tamaño de la placa superior del PC-400D/410D/420D: 5 x 7 in (12,7 x 17,8 centímetros)
  • Tamaño de la placa superior PC-600D/610D/620D: 10 x 10 in (25,4 x 25,4 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica de vidrio
Tensión 230 V
Incluye Montaje integrado para una varilla de soporte opcional de 457 mm, enchufes macho BS 1363A y CEE7-7
Características de seguridad Icono de parte superior caliente de LED
Tipo de controlador Digital
Modelo PC-420D
Longitud (imperial) 11 in
Tamaño 5 x 7 in
Altura (métrico) 28 cm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 550 °C
Altura (imperial) 4,25 in
Frecuencia 50 Hz
Anchura (métrico) 19,7 cm
Amperaje 3,1 A
Longitud (métrico) 10,8 cm
Anchura (imperial) 7,75 in
Vataje 698 W
Peso (imperial) 9.5 lb.
Peso (métrico) 4,3 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Rectángulo
tipo de tapón UE
N.º de posiciones 1
Intervalo de agitación De 60 a 1150 rpm