Learn More
Corning™ Medio TNM-FH de Hink
Se utiliza para obtener un bajo contenido de endotoxinas y mejores resultados.
Marca: Corning™ 13-100-CV
Detalles adicionales : Peso : 3.76000kg
Descripción
- Formulación de Grace modificada que contiene hidrolizado de lactoalbúmina (LAH) y yeastolate ultrafiltrado
- Se utiliza en la producción de genes recombinantes debido a su rapidez duplicación de tiempos y su capacidad para crecer en suspensión
Información de órdenes
Los medios líquidos y en polvo se envasan en PET con precintos seguros; se envían a temperatura ambiente. Los certificados de análisis para cada lote están disponibles bajo petición en Mediatech.
Compliance
Los productos líquidos se prueban para determinar la esterilidad de acuerdo con las directrices de la FDA sobre la fabricación de productos de diagnóstico in vitro (enero 1994) para el etiquetado estéril.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
1 X | |
Medio TNM-FH de Hink | |
Glutamine, Lactalbumin Hydrolysate, Yeastolate | |
3,3559 UE/ml | |
6,3 | |
RUO |
Tipo de crecimiento celular SF-9 | |
Líquido | |
Estéril | |
No Insect Hemolymph | |
Biotecnología | |
6 x 500 mL |