Learn More
Corning™ Rosca de polipropileno naranja GL32
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL32
Descripción
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Cierre hermético |
Para utilizar con (equipo) | Frasco de almacenamiento |
Color | Naranja |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 20/caja |
N.° por paquete | 20/paq. |
Esterilidad | No estéril |
Tamaño de rosca (métrico) | GL32 |
Color del tapón | Naranja |