Learn More
Corning™ Puntas de pipeta DeckWorks
Punta universal que encaja en gradillas DeckWorks con bisagras que permiten un fácil apilamiento en gradillas
Marca: Corning™ 4115
Detalles adicionales : Peso : 5.83780kg
Descripción
Las puntas de ajuste universal Corning en gradillas DeckWorks con bisagras están disponibles en tamaños de 10 μl, 200 μl, 300 μl y 1000 μl. Las puntas de 10 μl, 300 μl y 1000 μl son de longitud extendida y permiten un mejor acceso a los tubos de microcentrífuga (1,5 ml) y a los de fondo cónico estándar (15/50 ml). Las robustas gradillas de 96 puntas están diseñadas para ciclos repetidos de autoclave con vapor y se pueden reutilizar quitando la plataforma gris vacía de las puntas y sustituyéndola por una nueva plataforma de recarga de 96 puntas del sistema de recarga DeckWorks. Las puntas de pipeta de 300 μl en gradilla Corning para DeckWorks están diseñadas para todos los instrumentos multicanal de 300 μl.
Especificaciones
De 0,1 a 10 μl | |
Natural | |
Gradilla con bisagras | |
Gradilla con bisagras |
No estéril | |
Punta universal que encaja en gradillas DeckWorks con bisagras que permiten un fácil apilamiento en gradillas | |
Universal | |
DeckWorks™ |