Learn More
Corning™ Puntas de pipeta en rack con bisagras de bajo nivel de unión DeckWorks™, no estériles
Diseñada para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados
Marca:  Corning™ 4149
Detalles adicionales : Peso : 6.36850kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11971861
  • 102.47€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las puntas de baja adherencia Corning DeckWorks están disponibles en tamaños de 10 μl, 200 μl y 300 μl. La tecnología de bajo nivel de unión exclusiva reduce la tensión superficial en la pared interior de la punta. Se ha eliminado la lixiviación y/o la posterior degradación de las muestras asociada con las puntas con base de silicona. Las puntas de baja adherencia DeckWorks son ideales para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados. Las aplicaciones específicas incluyen pipeteado exacto y preciso de reactivos, ADN, proteínas y/o péptidos.
Especificaciones
Especificaciones
De 1 a 300 μl
Natural
Gradilla con bisagras
Gradilla con bisagras
Polipropileno
No estéril
Diseñada para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados
Retención baja, Round
Universal Fit
DeckWorks™