Learn More
Corning™ Accesorios del sistema de transferencia de líquidos Costar™ Transtar™-96 de 96 pocillos: revestimientos para depósitos
Para uso con placas de 96 pocillos
Marca: Corning™ 4878
Detalles adicionales : Peso : 1.93500kg
Descripción
Para uso con placas de 96 pocillos
Se trata de revestimientos estériles de depósito abierto para el sistema de transferencia de líquidos de pocillos Transtar-96™.Especificaciones
Blanco | |
Estéril | |
Ideal para el llenado repetitivo de pipetas multicanal | |
1/Paq. |
Poliestireno | |
Depósito de 8 canales | |
100/caja | |
8 |