Learn More
Corning™ Tubos para centrífuga de soluciones de sistema cerrado
para centrífuga cónicos de clase A de primera calidad fabricados con resinas ultratransparentes de alta calidad
Marca: Corning™ 11706
Detalles adicionales : Peso : 0.24494kg
Descripción
Los tubos para centrífuga estériles de sistema cerrado Corning™ de polipropileno (PP) se suministran premontados en bolsas dobles individuales. Los tapones tienen dos puertos: un puerto termina en un filtro de 0,2 μm y el otro es un tubo flexible resistente a productos químicos y termosellable que termina en un Luer macho. Los tubos de inmersión, si están disponibles, llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla en sus procesos de manipulación de líquidos.Estos tubos para centrífuga son perfectos para aplicaciones que requieren centrifugación de gran volumen. Consulte nuestra lista de información técnica para obtener información sobre las propiedades físicas y químicas de los tubos plásticos de centrífuga Corning, así como sugerencias importantes para un uso seguro.
Especificaciones
0,013 gal | |
Polipropileno | |
FCR máx.: 3000 × G; estilo de parte superior: De rosca | |
35 mm | |
0,63 cm | |
Polipropileno | |
2,5 mL | |
4,5 in | |
Ancha | |
1/paq. | |
Sí | |
Estéril | |
CentriStar | |
35,2 mm |
Naranja | |
Transparente | |
1,14 in | |
0,3 cm | |
50 mL | |
De 5 a 50 ml | |
Sin tubo de inmersión | |
11,4 cm | |
2/Paq. | |
Sí | |
Ancha | |
Cónico, independiente | |
29 mm |