Learn More
Corning™ Matraces aforados de polipropileno reutilizables de clase B Corning™
Se suministra con tapón cónico de polipropileno con una línea de graduación calibrada individualmente
Marca: Corning™ 5641P-250
Detalles adicionales : Peso : 0.43545kg
Descripción
Se suministra con tapón cónico de polipropileno con una línea de graduación calibrada individualmente
El matraz translúcido se suministra con tapón cónico de polipropileno con una línea de graduación calibrada individualmente. El producto se fabrica según las tolerancias de la clase B definidas en la norma ISO 1042. La exposición a temperaturas por encima de 60 °C pueden afectar a la precisión. La limpieza rutinaria recomendada hasta 60 °C preserva las graduaciones. La dimensión de altura es únicamente para el matraz, sin tapón.
Especificaciones
8,45 oz | |
Translúcido | |
3,3 in | |
Polipropileno | |
22,5 cm | |
5/caja | |
19/26 | |
60 °C | |
Esterilizable en autoclave | |
Plano |
Polipropileno | |
Línea de graduación calibrada individualmente | |
250 ml | |
8,8 in | |
Número de lote impreso y certificado | |
1/Paq. | |
140 °F | |
0,3 ml | |
No | |
84 mm |