Learn More
Corning™ G418 Sulfate, 50mg/mL
Blocks polypeptide synthesis by hindering protein elongation. Corning™ G418 Sulfate is an aminoglycoside similar in structure to gentamicin, neomycin and kanamycin.
Marca: Corning™ 30-234-CI
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Se recomienda el uso del sulfato G418, un conocido y eficaz agente de selección, como agente de selección en un rango de concentración de 100 a 800 µg/ml. Este antibiótico bloquea la síntesis de polipéptidos al dificultar la elongación de proteínas e inhibe la selección y el mantenimiento de células eucariotas transfectadas de forma estable con el gen de resistencia a la neomicina. G418 es un aminoglucósido similar en estructura a la gentamicina, neomicina y kanamicina.Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
Líquido | |
Estéril | |
100 mL |
50 mg/mL | |
Sulfato G418 | |
Frasco de plástico |