Learn More
Corning™ Solución salina tamponada con fosfato para cultivo celular (1X)
Con bajo contenido de endotoxinas Sin calcio ni magnesio
138.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2° a 30 °C |
---|---|
Dilución | 1 X |
Formulación | 0,144 g/l de fosfato dihidrógeno de potasio, 9 g /l de cloruro de sodio, 0,795 g/l de fosfato disódico |
pH | Desde 7,3 hasta 7,5 |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15373631
|
Corning™
21-040-CM |
6 x 1000 mL |
138.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Mantiene los medios de cultivo celular en el rango de pH fisiológico
- Mantiene la tonicidad celular y la viabilidad
- Producido conforme a los estándares más estrictos del sector para asegurar resultados superiores
- No tóxicos
Especificaciones
De 2° a 30 °C | |
0,144 g/l de fosfato dihidrógeno de potasio, 9 g /l de cloruro de sodio, 0,795 g/l de fosfato disódico | |
Líquido |
1 X | |
Desde 7,3 hasta 7,5 |