Learn More
Corning™ BioCoat™ de 96 pocillos, tratamiento con laminina/poli-L-ornitina, Microplaca de fondo plano
Color:transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:con tapa
Marca: Corning™ 354657
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
La placa transparente de 96 pocillos de poli-L-ornitina/laminina Corning™ BioCoatTM está compuesta de poliestireno tratado para TC transparente con una aplicación uniforme de poli-L-ornitina y laminina. Fondo plano, con tapa, 5/cajaLos productos Corning BioCoat están disponibles en una variedad de opciones prerevestidas y son una solución perfecta para mejorar la fijación y el crecimiento celulares de una gran variedad de células primarias y células transformadas en cultivos con y sin suero. Corning ofrece capacidades de revestimiento personalizadas.
Especificaciones
Estándar | |
De 2 °C a 8 °C | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
Estériles | |
Plano | |
Poli-L-ornitina y laminina |
Con tapa | |
0,32 cm2 | |
Transparente | |
96 | |
Tratamiento con laminina/poli-L-ornitina | |
Mejora de la fijación de células neuronales a plástico y vidrio, promoción del crecimiento de neuritos, cultivo de células gliales como una capa subyacente para las neuronas, construcción de sistemas de modelo de células neurales para estudiar la función, el desarrollo y las enfermedades del SNC |