Learn More
Corning™ Placa multipocillo con poli-L-lisina BioCoat™
Fijación y dispersión de distintos tipos de células
Marca: Corning™ 354515
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
La poli-D-lisina (PDL) y la poli-L-lisina (PLL) son compuestos sintéticos que mejoran la adhesión celular y la absorción de proteínas mediante la alteración de las cargas superficiales en el sustrato de cultivo. Además de promover la adhesión celular, los tratamientos de superficie de poli-lisina aceleran el crecimiento de la neurita y mejoran la supervivencia de muchas células primarias del sistema nervioso central (SNC) en el cultivo. Como la PDL y la PLL son moléculas sintéticas, no estimulan la actividad biológica en las células cultivadas en ellas y no introducen impurezas transportadas por polímeros naturales.
Aplicaciones:
- Fijación y dispersión de distintos tipos de células
- Diferenciación celular y crecimiento neurita.
- Fijación de líneas celulares transfectadas fastidiosas.
- Apoyar la supervivencia de las neuronas primarias en el cultivo.
- Cultivo de suero libre o reducido
Fuente
- PDL, sintética (MW 75-150 kD)
- PLL, sintético (MW 30-70 kD)
Control de calidad
- Se ha probado para determinar la capacidad de promover una fijación firme de las células RCG.
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento
Información de órdenes
Se suministran en placas de cultivo celular Falcon™ Companion listas para usar
Especificaciones
2 x 3 | |
Sí | |
Plano | |
9,6 cm2 | |
Rectangular | |
ECM/Factores de adhesión | |
6 | |
Tapa | |
5/Paq. | |
Poli-L-Lisina |
Transparente | |
Poliestireno | |
Transparente | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Placa Multi-Pocillos | |
Mejora de la adhesión de células neuronales al plástico y al vidrio, fomento del crecimiento de neuritas, cultivo de células gliales como capa de alimentación de neuronas, construcción de sistemas de modelos de células neuronales para estudiar la función, el desarrollo y las enfermedades del SNC. | |
5/Cajas de cartón | |
5/Cajas de cartón. | |
4°C a 30°C |