Learn More
Corning™ Placas multipocillos con matriz BioCoat™ Matrigel™
Cada lote de placas se analiza para determinar la cantidad de proteínas funcionales con las que se recubren las placas de 6 pocillos para garantizar la uniformidad entre lotes.
Marca: Corning™ 354671
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Calidad
- Cada lote de placas se analiza para determinar la cantidad de proteínas funcionales con las que se recubren las placas de 6 pocillos para garantizar la uniformidad entre lotes.
- El rendimiento funcional se validó mediante el cultivo de células madre embrionarias humanas no diferenciadas (H9, H14 o H1 del Instituto WiCell) en combinación con medios condicionados (CM) de fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) complementados con 8 ng/ml de FGF básico.
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Características
- Eficacia de la transfección de las células hES mejorada
- Aislamiento de ADN, ARN y proteínas más sencillo
- Prueba de garantía de calidad
- Comodidad de listo para su uso
- Protocolo de cultivo optimizado
- Mantener sslo un tipo de célula
Preparación y almacenamiento
Estable durante al menos tres meses a partir de la fecha de envío cuando se almacena a - 20 °C.
Aplicación
Cuando se cultivan en una matriz Corning Matrigel, las células hES:
- Mantienen el cariotipo normal
- Demuestran una tasa de proliferación estable y una alta actividad de telomerasa
- Expresan marcadores de células hES no diferenciadas característicos
- Forman teratomas en ratones con inmunodeficiencia severa combinada (SCID) y se diferencian en células de las tres capas germinales
Solo para clientes en California: ADVERTENCIA Consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS), sección 15 o Carta en Lieu para más información sobre la Proposición 65 de California.
Especificaciones
2 x 3 | |
Sí | |
Plano | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Placa Multi-Pocillos | |
Cultivo de ES | |
5/Cajas de cartón | |
5/Cajas de cartón. | |
-20°C |
Transparente | |
Poliestireno | |
Transparente | |
Rectangular | |
Cultivo celular | |
6 (para cultivo de ES) | |
Tapa | |
5/Paq. | |
Tumor de ratón EHS |
Solo para uso en investigación