Learn More
Corning™ Microplacas NBS de poliestireno ™ de fondo plano y media área de 96 pocillos
Diseñados para reducir la diafonía entre pocillos durante los ensayos de luminiscencia
Marca: Corning™ 3994
Detalles adicionales : Peso : 1.95045kg
Descripción
Especificaciones
Zona media | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
De 25 a 125 μl | |
No adherente | |
Ideal para reducir la unión de ácidos nucleicos y proteínas en concentraciones bajas y aumentar la señal-ruido de ensayos | |
5/Paq. |
Sin tapa | |
Blanco, Fondo transparente | |
96 | |
No estéril | |
Plano | |
25/caja | |
25/caja |