Learn More
Corning™ Tira de color Easy ID para tubos de centrífuga de polipropileno de 50 ml
Identifique fácilmente las muestras que están contenidas en tubos de polipropileno transparentes con tiras de color que eliminan el etiquetado con pegatinas
155.92€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | PP (Polipropileno) |
Para utilizar con | Seguro para envío por aire |
Longitud (métrico) | 114.4 mm |
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15407471
|
Corning™
431526 |
Green band |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15427471
|
Corning™
431527 |
Orange band |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15497461
|
Corning™
431525 |
Hazardous materials band |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15447471
|
Corning™
431528 |
Blue band |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Fondo cónico
- Cierre hermético
- RCF máxima de 15,500 × g
- Estériles, apirógenos y certificados como libres de ARNasa y ADNasa
- Probados con presión a 95 k Pa (14 psi)
- Temperatura de trabajo recomendada: De 0 a 40 °C
- Punto de distorsión térmica: 121 °C
Especificaciones
Naranja | |
PP (Polipropileno) | |
114.4 mm | |
Sí |
Sí | |
Seguro para envío por aire | |
29.1 mm | |
15,500 x g |