Learn More
Corning™ Tapón de polietileno sin ventilación de 33 mm
Click to view available options
Acabado del cuello:
33
Descripción
Este tapón de repuesto se puede utilizar en todos los matraces de alto rendimiento HYPER (n.º de cat. 10020, 10024, 10030, 10034)
- Tapón con rosca de 33 mm
- El tapón sólido se utiliza en sistemas cerrados o aplicaciones en las que no es necesaria la ventilación
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
Información de órdenes
El frasco se vende por separado
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Hipermatraz de alto rendimiento |
Color | Naranja |
Material | Polietileno |
N.º por caja | 4/caja |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Esterilidad | Estéril |
Acabado del cuello | 33 |