Learn More
Corning™ 0,05 % de tripsina/0,53 mm de EDTA en HBSS sin calcio, magnesio o bicarbonato sódico
BIOPHARMA
Se utiliza para liberar enzimáticamente las células adherentes de las placas de cultivo tisular para su paso.
70.16€ - 251.42€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formulario Líquido
Tipo de producto Tripsina
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio, Sin bicarbonato sódico
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15323651
BIOPHARMA
Ver documentos
Corning™
25-052-CV
6 x 500 mL
251.42€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15313651
BIOPHARMA
Ver documentos
Corning™
25-052-CI
6 x 100 mL
70.16€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Trypsin is used to enzymatically release adherent cells from tissue culture plates for passaging.  Divalent cations such as calcium and magnesium, which are often present in the cell culture environment, inhibit this action.  EDTA sequesters these ions and thus enhances the efficacy of trypsin.  This product contains trypsin at a concentration of 0.05% with 0.53 mM EDTA, and does not contain sodium bicarbonate.
Especificaciones
Especificaciones
de -20 °C
Tripsina
Sin calcio, Sin magnesio, Sin bicarbonato sódico
Líquido
Estéril
Desde 7 hasta 7,6
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Corning™ 0,05 % de tripsina/0,53 mm de EDTA en HBSS sin calcio, magnesio o bicarbonato sódico