Learn More
Corning™ 0,05 % de tripsina/0,53 mm de EDTA en HBSS sin calcio, magnesio o bicarbonato sódico
BIOPHARMA
Código de producto. 15323651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15323651 6 x 500 mL paquete de 6
15313651 6 x 100 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15323651 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 25052CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.37€
    256.45€ / paquete de 6
    Ahorro 19.92€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para liberar enzimáticamente las células adherentes de las placas de cultivo tisular para su paso.
La tripsina se utiliza para liberar enzimáticamente las células adherentes de las placas de cultivo de tejidos para su pasaje.  Los cationes divalentes como el calcio y el magnesio, que suelen estar presentes en el entorno del cultivo celular, inhiben esta acción.  El EDTA secuestra estos iones y mejora así la eficacia de la tripsina.  Este producto contiene tripsina a una concentración del 0,05 % con 0,53 mM de EDTA, y no contiene bicarbonato de sodio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio, Sin bicarbonato sódico
pH Desde 7 hasta 7,6
Cantidad 6 x 500 mL