Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, Puriss., suitable for, meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Cantidad | 6 x 500 g |
Fórmula lineal | CuSO4 · 5H2O |
Número UN | 3077 |
Nombre IUPAC | copper(2+) pentahydrate sulfate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.69g/mol |
Grado | puriss. |
Presión de vapor | 7.3mmHg (25°C) |