Learn More
Copper(Ii) Nitrate Hemi(Pentahydrate), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Copper(Ii) Nitrate Hemi(Pentahydrate) |
Cantidad | 6 x 1 kg |
Fórmula lineal | Cu(NO3)2 · 2.5H2O |
Número UN | 3085 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.59g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |