Learn More
Nitrato de cobre(II) hemi(pentahidrato), 98 %, Thermo Scientific™
32.60€ - 443.00€
CAS 19004-19-4
Fórmula molecular CuN2O6·2.5H2O
Número MDL MFCD00149671
Sinónimo dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11427866
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14004.30
250g
32.60€
250 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 28
11417866
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14004.0B
1000g
105.00€
1000 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 4
11437866
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14004.0I
5000g
443.00€
5000 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 4
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El nitrato de cobre(II) hemi(pentahidrato) se utiliza para el acoplamiento oxidativo catalítico de 2,6-dimetilfenol para producir un polímero que es un importante material de ingeniería. Sus soluciones se utilizan en textiles y agentes de pulido para otros metales. Se utiliza comúnmente en laboratorios escolares para demostrar las reacciones químicas de las células voltaicas.
Solubilidad
Soluble en agua, amoníaco y etanol
Notas
Incompatible con agentes reductores, materiales orgánicos y metales en polvo.
Especificaciones
19004-19-4
CuN2O6·2.5H2O
MFCD00149671
dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Especificaciones
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
CuN2O6·2.5H2O
MFCD00149671
14,2643
Soluble in water,ammonia and ethanol
98%
Odorless
170°C (decomposition)
250g
19004-19-4
Cu(NO3)2·2.5H2O
UN3085
dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
232.59 (187.55 Anhydrous)
2.32
Hygroscopic
∼115°C