Learn More
Nitrato de cobre(II) hemi(pentahidrato), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate) is used for the catalytic oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol to produce a polymer which is an important engineering material. Its solutions are used in textiles and polishing agents for other metals. It is commonly used in school laboratories to demonstrate chemical voltaic cell reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de cobre(II) hemi(pentahidrato) se utiliza para el acoplamiento oxidativo catalítico de 2,6-dimetilfenol para producir un polímero que es un importante material de ingeniería. Sus soluciones se utilizan en textiles y agentes de pulido para otros metales. Se utiliza comúnmente en laboratorios escolares para demostrar las reacciones químicas de las células voltaicas.
Solubilidad
Soluble en agua, amoníaco y etanol
Notas
Incompatible con agentes reductores, materiales orgánicos y metales en polvo.
El nitrato de cobre(II) hemi(pentahidrato) se utiliza para el acoplamiento oxidativo catalítico de 2,6-dimetilfenol para producir un polímero que es un importante material de ingeniería. Sus soluciones se utilizan en textiles y agentes de pulido para otros metales. Se utiliza comúnmente en laboratorios escolares para demostrar las reacciones químicas de las células voltaicas.
Solubilidad
Soluble en agua, amoníaco y etanol
Notas
Incompatible con agentes reductores, materiales orgánicos y metales en polvo.
Especificaciones
Punto de ebullición | 170°C (decomposition) |
Nombre del producto químico o material | Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate) |
Punto de fusión | ∼115°C |
Cantidad | 5000 g |
Fórmula lineal | Cu(NO3)2·2.5H2O |
Número UN | UN3085 |
Índice Merck | 14,2643 |
Información de solubilidad | Soluble in water,ammonia and ethanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.59 (187.55 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 98% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- MIXTURE LIST-Contém: nitirc acid, copper(2+) salt, hydrate, cuperic nitrate