Learn More
Nitrato de cobre(II), hemipentahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
33.00€ - 212.00€
CAS | 19004-19-4 |
---|---|
Fórmula molecular | 2·5 H2O |
Peso molecular (g/mol) | 232.6 |
Número MDL | MFCD02253001 |
Sinónimo | dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10413655
|
Thermo Scientific Acros
405851000 |
100 g | Frasco de plástico |
33.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10177410
|
Thermo Scientific Acros
405855000 |
500 g | Frasco de plástico |
124.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10626794
|
Thermo Scientific Acros
405850025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
212.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
19004-19-4 | |
232.6 | |
dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate |
2·5 H2O | |
MFCD02253001 |
Especificaciones
Copper(II) nitrate, hemipentahydrate | |
19004-19-4 | |
Polvo cristalino | |
2·5 H2O | |
MFCD02253001 | |
10, 2633 | |
Solubility in water: soluble | |
232.6 | |
Reactivo ACS |
114.0°C | |
Azul | |
98.0 to 102% (Iodometry) | |
2·5H2O | |
17,366 | |
dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate | |
232.6 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- Copper(II) nitrate, 2.5-hydrate, reagent ACS
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.