Learn More
Nitrato de cobre(II), hemipentahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10413655 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10413655 100 g Frasco de plástico 100 g
10177410 500 g Frasco de plástico 500 g
10626794 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10413655 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405851000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19004-19-4 | 2·5 H2O | 232.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19004-19-4
Fórmula molecular 2·5 H2O
Peso molecular (g/mol) 232.6
Número MDL MFCD02253001
Sinónimo dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) nitrate, hemipentahydrate
Punto de fusión 114.0°C
Color Azul
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% (Iodometry)
Fórmula lineal 2·5H2O
Fieser 17,366
Índice Merck 10, 2633
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.6
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) nitrate, 2.5-hydrate, reagent ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.