Learn More
Copper(Ii) Chloride Dihydrate, Reagent grade, Honeywell Fluka™
Reagent Grade
CAS 10125-13-0
Fórmula molecular Cl2CuH4O2
Peso molecular (g/mol) 170.48
Número MDL MFCD00149674
Clave InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
Nombre IUPAC diclorocobre; dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15662150
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell Research Chemicals
221783-100G
100 g Frasco de polietileno N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
15682150
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell Research Chemicals
221783-500G
500 g Frasco de polietileno N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
15672150
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell Research Chemicals
221783-2.5KG
2.5 kg Poly Bottle N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Descripción
Descripción
  • ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
10125-13-0
170.48
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
61482
diclorocobre; dihidrato
Cl2CuH4O2
MFCD00149674
coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
CHEBI:86318
O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Especificaciones
Copper(Ii) Chloride Dihydrate
Cl2CuH4O2
MFCD00149674
coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
170.48
CHEBI:86318
Reactivo
10125-13-0
CuCl2 · 2H2O
UN2802
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
diclorocobre; dihidrato
61482
170.48g/mol
Vapor Density: >1 (vs air)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P273-P280-P305 + P351 + P338
H290-H302 + H312-H315-H318-H410
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 231-210-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GL7030000