Learn More
Cloruro de cobre(II) dihidrato, uso con reactivos, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15662150 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15662150 100 g Frasco de polietileno 100 g
15682150 500 g Frasco de polietileno 500 g
15672150 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15662150 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 221783100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10125-13-0
Fórmula molecular Cl2CuH4O2
Peso molecular (g/mol) 170.48
Número MDL MFCD00149674
Clave InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
Nombre IUPAC diclorocobre; dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Chloride Dihydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CuCl2 · 2H2O
Número UN UN2802
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.48g/mol
Grado Reactivo
Envase Frasco de polietileno
Densidad Vapor Density: >1 (vs air)