Learn More
Corning™ Módulos de tubos para PCR CoolRack™ XT
Garantiza una uniformidad de temperatura de ± 0.1 °C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
Marca: Corning™ 432054
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Los módulos de tubos termoconductores Corning CoolRack eliminan la variabilidad que se origina en tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura. Coloque el módulo CoolRack directamente en una fuente de temperatura de entre -196 °C y > 100 °C y se adaptará fácilmente a esa temperatura.Especificaciones
Gradilla de enfriamiento para tubos de 1,5 a 2 ml, con capacidad para tubos para PCR y MCT | |
M_PCR | |
Módulo de tubos para PCR |