Learn More
Corning™ Módulos de tubos para PCR CoolRack™ XT
Garantiza una uniformidad de temperatura de ± 0.1 °C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
Marca:  Corning™ 432055
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15502831
  • 424.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los módulos de tubos termoconductores Corning CoolRack eliminan la variabilidad que se origina en tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura. Coloque el módulo CoolRack directamente en una fuente de temperatura de entre -196 °C y > 100 °C y se adaptará fácilmente a esa temperatura.
  • Los módulos CoolRack garantizan una uniformidad de temperatura de +/- 0,1 °C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
  • Todos los módulos CoolRack se pueden esterilizar en autoclave, esterilizar con calor elevado o descontaminar con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
  • Las aplicaciones sugeridas incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido.
  • Compatible con SBS.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Capacidad: Microplaca para PCR de 384 pocillos, compatible con SBS
    PCR384
    Módulo de placa para PCR