Learn More
Brady™ Cinta continua de vinilo para la impresora J2000
Para su uso junto con la impresora de etiquetas en color BradyJet J2000
Marca: Brady™ 150758
189.10 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20900kg
Descripción
- Etiquetas BradyJet J2000 resistentes al agua de mar según BS5609
Especificaciones
Acrílico | |
Mate | |
Polipropileno | |
Inyección de tinta | |
No estéril | |
de -40 °C | |
De -40° a +300 °F | |
0,0088 in | |
98,42 ft | |
2,244 in | |
220 g |
Blanco | |
Rollo | |
Área delantera | |
Cinta continua | |
Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 | |
1 rollo | |
De -40 °C a +149 °C | |
0,224 mm | |
30,00 m | |
57,00 mm |